Drukuj
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13450-250MG OR13450-1G OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA 435 PLN
APOSOR13450-250MG APOSOR13450-1G APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₁NO₄
Temp. topnienia: 222 - 224 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02664472
Numer CAS: 50536-49-7