Drukuj
węglan etylenu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
OR922347-25G OR922347-100G OR922347-500G
APOSOR922347-25GEA 124 PLN
APOSOR922347-25G APOSOR922347-100G APOSOR922347-500G
węglan etylenu 98%
węglan etylenu
Formuła: C₃H₄O₃
MW: 88.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 243…244/740 mm °C
Temp. topnienia: 35…38 °C
Gęstość: 1.321
Temp. Zapłonu: 143 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005382
Numer CAS: 96-49-1