Drukuj
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC50306-1G PC50306-5G
APOSPC50306-1GEA 3050 PLN
APOSPC50306-1G APOSPC50306-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302.37 g/mol
Numer MDL: MFCD30296109
Numer CAS: 1067882-52-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 III