Drukuj
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502488-250MG PC502488-1G PC502488-5G
APOSPC502488-250MGEA 870 PLN
APOSPC502488-250MG APOSPC502488-1G APOSPC502488-5G
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₃F₅O₃
MW: 242.1 g/mol
Numer MDL: MFCD31561163
Numer CAS: 2244076-73-9