Drukuj
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502453-250MG PC502453-1G PC502453-5G
APOSPC502453-250MGEA 870 PLN
APOSPC502453-250MG APOSPC502453-1G APOSPC502453-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₃F₅O₃
MW: 242.1 g/mol
Numer MDL: MFCD31561155
Numer CAS: 2244077-26-5