Drukuj
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: P(t-Bu)3 Pd G2
OR019112-1G OR019112-5G
APOSOR019112-1GEA 290 PLN
APOSOR019112-1G APOSOR019112-5G
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II) 98%
Chloro[(tri-tert-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
Formuła: C₂₄H₃₇ClNPPd
MW: 512.41 g/mol
Temp. topnienia: 167…170 °C
Numer MDL: MFCD21608496
Numer CAS: 1375325-71-5