Drukuj
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC502293-5G PC502293-10G
APOSPC502293-5GEA 110 PLN
APOSPC502293-5G APOSPC502293-10G
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene 98%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂NO₂
Temp. Wrzenia: 225,3 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06808551
Numer CAS: 321-17-5