Drukuj
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 1020 PLN
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Formuła: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28346557
Numer CAS: 1803784-34-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III