Drukuj
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 110 PLN
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formuła: C₇H₅F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 95…97 °C
Gęstość: 1,41
Numer MDL: MFCD00190144
Numer CAS: 1544-85-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III