Drukuj
2-Fluorothiophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 363 PLN
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorothiophenol 98%
2-Fluorothiophenol
Formuła: C₆H₅FS
Temp. Wrzenia: 61 - 62/35 mm °C
Gęstość: 1,203
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041419
Numer CAS: 2557-78-0
Jednostka: 3336
ADR: 3,III