Drukuj
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid methyl ester
PC421064-1G PC421064-5G PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA 487 PLN
APOSPC421064-1G APOSPC421064-5G APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formuła: C₈H₅BrF₃NO₂
MW: 284.03 g/mol
Numer MDL: MFCD16657895
Numer CAS: 1211589-41-1