Drukuj
2-Chloro-5-trifluorometylofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 1-Chlor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol
PC1930W-5G PC1930W-25G PC1930W-100G
APOSPC1930W-5GEA 110 PLN
APOSPC1930W-5G APOSPC1930W-25G APOSPC1930W-100G
2-Chloro-5-trifluorometylofenol 98%
2-Chloro-5-trifluorometylofenol
Formuła: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Temp. Wrzenia: 87…88 °C
Gęstość: 1.459
Temp. Zapłonu: 46 °C
Numer MDL: MFCD00019995
Numer CAS: 40889-91-6
Jednostka: 1993
ADR: 3 III