Drukuj
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 443 PLN
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temp. topnienia: 165 °C
Numer MDL: MFCD00211068
Numer CAS: 16947-63-0