Drukuj
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 110 PLN
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Temp. topnienia: 102…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00078260
Numer CAS: 2420-94-2