Drukuj
Kwas 3-bromoantranilowy 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Amino-3-bromobenzoic acid
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 218 PLN
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
Kwas 3-bromoantranilowy 90%
Kwas 3-bromoantranilowy
Formuła: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Numer MDL: MFCD03618453
Numer CAS: 20776-51-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III