Drukuj
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 363 PLN
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy 97%
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. topnienia: 208 - 218 °C
Numer MDL: MFCD00002451
Numer CAS: 89-86-1