Drukuj
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
OR400145-250MG OR400145-1G OR400145-5G
APOSOR400145-250MGEA 522 PLN
APOSOR400145-250MG APOSOR400145-1G APOSOR400145-5G
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formuła: C₈H₈Br₂O
MW: 279.96 g/mol
Numer MDL: MFCD17169084
Numer CAS: 1148110-16-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 III