Drukuj
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR304056-1G OR304056-5G
APOSOR304056-1GEA 276 PLN
APOSOR304056-1G APOSOR304056-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol 98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-butanol
Formuła: C₁₀H₁₄O
Temp. Wrzenia: 239 °C
Gęstość: 0,976
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD03093081
Numer CAS: 39516-03-5