Kwas mezo-2,3-dimerkaptoursztynowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
A17909.06
A17909.03
A17909.06EA
841
PLN
A17909.06
A17909.03
Kwas mezo-2,3-dimerkaptoursztynowy ≥97%
Kwas mezo-2,3-dimerkaptoursztynowy
Purity: 97%
CAS No.: 304-55-2
Molecular Formula: C4H6O4S2
Formula Weight: 182.22
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 1725150
Merck Reference: 14,8865
MDL No.: MFCD00064799
Formuła:
C₄H₆O₄S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064799 Numer CAS: 304-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-155-2 Klasyfikacja Merck : 14,8865 |