Drukuj
4'-Chloropropiofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Chlorophenyl)propan-1-one
OR11048-25G OR11048-100G OR11048-500G
APOSOR11048-25GEA 189 PLN
APOSOR11048-25G APOSOR11048-100G APOSOR11048-500G
4'-Chloropropiofenon
4'-Chloropropiofenon
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 125 - 126/13 mm °C
Temp. topnienia: 35 - 37 °C
Temp. Zapłonu: >113 °C
Numer MDL: MFCD00000626
Numer CAS: 6285-05-8