Drukuj
(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 124 PLN
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol 99%
(±)-2,2-Dimetylo-1,3-dioksolan-4-ylometanol
(contains isomer)
Formuła: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…189 °C
Gęstość: 1.064
Temp. Zapłonu: 90 °C
Numer MDL: MFCD00063238
Numer CAS: 100-79-8
Klasyfikacja Merck : 13,05233