Drukuj
Kwas mezo-2,3-dimerkaptoursztynowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
226670050 226670250 226671000
ACRO226670050EA 498 PLN
ACRO226670050 ACRO226670250 ACRO226671000
Kwas mezo-2,3-dimerkaptoursztynowy 98%
Kwas mezo-2,3-dimerkaptoursztynowy
Formuła: C₄H₆O₄S₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00064799
Numer CAS: 304-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-155-2
Klasyfikacja Merck : 12,09034
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm