Drukuj
(1-Propynyl)tributyltin 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 435 PLN
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Formuła: C₁₅H₃₀Sn
Temp. Wrzenia: 277 °C
Gęstość: 1,082
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863650
Numer CAS: 64099-82-7
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,III