Drukuj
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Difluorohydroquinone
PC408062-250MG PC408062-1G
APOSPC408062-250MGEA 261 PLN
APOSPC408062-250MG APOSPC408062-1G
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol 97%
2,3-Difluoro-1,4-benzenediol
Formuła: C₆H₄F₂O₂
MW: 146.092 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038791
Numer CAS: 124728-90-1