Drukuj
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 175 PLN
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu) 95%
Dimetakrylan glikolu etylenowego (dimetakrylan etylenu)
Formuła: C₁₀H₁₄O₄
Temp. Wrzenia: 98 - 100 °C
Temp. topnienia: −40 °C
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008590
Numer CAS: 97-90-5