Drukuj
octan ołowiu (IV) 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Lead(IV) tetraacetate, Triacetyloxyplumbyl acetate, Acetic acid lead (IV) salt, Lead (IV) acetate, LTA
OR924077-5G OR924077-25G OR924077-100G
APOSOR924077-5GEA 110 PLN
APOSOR924077-5G APOSOR924077-25G APOSOR924077-100G
octan ołowiu (IV) 96%
octan ołowiu (IV)
Formuła: (H₃CCOO)₄Pb
MW: 443.38 g/mol
Temp. topnienia: 175…180 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008693
Numer CAS: 546-67-8
Jednostka: 1616
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,05442