Drukuj
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Cyano-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline, 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anthranilonitrile, 2-Amino-3-cyano-6-fluorobenzotrifluoride
PC49369-250MG PC49369-1G
APOSPC49369-250MGEA 691 PLN
APOSPC49369-250MG APOSPC49369-1G
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₄F₄N₂
MW: 204.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24850042
Numer CAS: 1440535-22-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III