Drukuj
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 957 PLN
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃BrF₃I
MW: 350.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 85/1.5 mm °C
Temp. topnienia: 34…36 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD13194205
Numer CAS: 85977-23-7