Drukuj
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 1100 PLN
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formuła: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD32669838
Numer CAS: 2384171-56-4