Drukuj
Jodoacetamid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Iodoacetamide
OR59962-5G OR59962-10G OR59962-25G
APOSOR59962-5GEA 110 PLN
APOSOR59962-5G APOSOR59962-10G APOSOR59962-25G
Jodoacetamid 98%
Jodoacetamid
Formuła: ICH₂CONH₂
MW: 184.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 266
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008028
Numer CAS: 144-48-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III