Drukuj
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 443 PLN
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formuła: C₆H₇N₃OS
Temp. topnienia: 180…190 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08669438
Numer CAS: 770-31-0