Drukuj
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Methylbut-3-yn-2-yloxy)oxane
OR70332-1G OR70332-5G OR70332-25G
APOSOR70332-1GEA 110 PLN
APOSOR70332-1G APOSOR70332-5G APOSOR70332-25G
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran 97%
2-((2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran
Formuła: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168.23 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00090526
Numer CAS: 27943-46-0