Drukuj
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR62158-250MG OR62158-1G OR62158-5G
APOSOR62158-250MGEA 870 PLN
APOSOR62158-250MG APOSOR62158-1G APOSOR62158-5G
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
3,5-Dimethyl-4-nitroaniline
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00156608
Numer CAS: 34761-82-5