Drukuj
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tolyltriazole, 6(or7)-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
OR931649-100G OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA 145 PLN
APOSOR931649-100G APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Formuła: C₇H₇N₃
MW: 133.15 g/mol
Temp. topnienia: 87 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00167158
Numer CAS: 29385-43-1