Drukuj
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-3-fluoroisonicotinonitrile
PC250100-250MG PC250100-1G
APOSPC250100-250MGEA 1970 PLN
APOSPC250100-250MG APOSPC250100-1G
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile 95%
2-Bromo-3-fluoro-isonicotinonitrile
Formuła: C₆H₂BrFN₂
MW: 201 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28735371
Numer CAS: 1805188-90-2