Drukuj
Etanoloamina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR921532-100G OR921532-1KG
APOSOR921532-100GEA 110 PLN
APOSOR921532-100G APOSOR921532-1KG
Etanoloamina 99%
Etanoloamina
Formuła: NH₂CH₂CH₂OH
Temp. Wrzenia: 170 °C
Temp. topnienia: 10…11 °C
Gęstość: 1,012
Temp. Zapłonu: 91 °C
Numer MDL: MFCD00008183
Numer CAS: 141-43-5
Jednostka: 2491
ADR: 6.1,III