Drukuj
2,2'-Dibromobifenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR907193-10G OR907193-25G
APOSOR907193-10GEA 358 PLN
APOSOR907193-10G APOSOR907193-25G
2,2'-Dibromobifenyl 98%
2,2'-Dibromobifenyl
Formuła: C₁₂H₈Br₂
Temp. Wrzenia: 252…274 °C
Temp. topnienia: 78…83 °C
Gęstość: 1,81
Numer MDL: MFCD00093707
Numer CAS: 13029-09-9