Drukuj
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR950781-250MG OR950781-1G OR950781-5G
APOSOR950781-250MGEA 720 PLN
APOSOR950781-250MG APOSOR950781-1G APOSOR950781-5G
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride 97%
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
Formuła: C₁₀H₂₀Cl₂N₂
Temp. topnienia: 308…350 °C
Numer MDL: MFCD00137394
Numer CAS: 26562-81-2