Drukuj
Kwas 8-amino-1-naftalenosulfonowy 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 8-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 110 PLN
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
Kwas 8-amino-1-naftalenosulfonowy 95%
Kwas 8-amino-1-naftalenosulfonowy
Formuła: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223.25 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Numer MDL: MFCD00035730
Numer CAS: 82-75-7