Drukuj

2-Pirolidon

Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga

OR922249-5G OR922249-25G OR922249-100G
APOSOR922249-5GEA 110 PLN
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G APOSOR922249-100G
2-Pirolidon
2-Pirolidon
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 245 °C
Temp. topnienia: 23 - 25 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Numer MDL: MFCD00005270
Numer CAS: 616-45-5

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR