Drukuj
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Diamino-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4-Diamino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminomesitylene, 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3-diamine
OR903076-25G OR903076-100G
APOSOR903076-25GEA 327 PLN
APOSOR903076-25G APOSOR903076-100G
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Formuła: C₉H₁₄N₂
MW: 150.22 g/mol
Temp. topnienia: 89…91 °C
Numer MDL: MFCD00010149
Numer CAS: 3102-70-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III