Drukuj
1,3-Dichloropropan 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR0973-25G OR0973-100G
APOSOR0973-25GEA 226 PLN
APOSOR0973-25G APOSOR0973-100G
1,3-Dichloropropan 99%
1,3-Dichloropropan
Formuła: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Temp. Wrzenia: 120 °C
Gęstość: 1,19
Temp. Zapłonu: 21 °C
Numer MDL: MFCD00000999
Numer CAS: 142-28-9
Jednostka: 1933
ADR: 3,II