Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC501305-250MG PC501305-1G PC501305-5G
APOSPC501305-250MGEA 1040 PLN
APOSPC501305-250MG APOSPC501305-1G APOSPC501305-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₃BrF₄O
MW: 259 g/mol
Numer MDL: MFCD28348577
Numer CAS: 1807145-12-5
Jednostka: 1760
ADR: 8 III