Drukuj
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR72059-100G OR72059-500G
APOSOR72059-100GEA 122 PLN
APOSOR72059-100G APOSOR72059-500G
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon
4,4'-Bis(dimetyloamino)benzofenon
Formuła: C₁₇H₂₀N₂O
Temp. Wrzenia: 360 °C
Temp. topnienia: 171 - 176 °C
Temp. Zapłonu: 220 °C
Numer MDL: MFCD00008312
Numer CAS: 90-94-8