Drukuj
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 269 PLN
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
4-Fluorobenzamidine hydrochloride
Formuła: C₇H₈ClFN₂
Temp. topnienia: 221 °C
Numer MDL: MFCD04114421
Numer CAS: 456-14-4
Jednostka: 2811