Drukuj
Acetohydroxamic acid tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR72063-25G OR72063-100G
APOSOR72063-25GEA 182 PLN
APOSOR72063-25G APOSOR72063-100G
Acetohydroxamic acid tech
Acetohydroxamic acid
Formuła: C₂H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 231,4 °C
Temp. topnienia: 88 - 90 °C
Numer MDL: MFCD00009994
Numer CAS: 546-88-3
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III