Drukuj
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
PC501730-250MG PC501730-1G
APOSPC501730-250MGEA 1310 PLN
APOSPC501730-250MG APOSPC501730-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₅S
MW: 305.62 g/mol
Numer MDL: MFCD28801862
Numer CAS: 1351094-07-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III