Drukuj
2-Nitro-m-ksylen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR17602-1KG OR17602-250G OR17602-4KG
APOSOR17602-1KGEA 754 PLN
APOSOR17602-1KG APOSOR17602-250G APOSOR17602-4KG
2-Nitro-m-ksylen 99%
2-Nitro-m-ksylen
Delivery of 1 or 4 kg quantity of this item to mainland UK is £35, additional charge will be added at order confirmation stage by our sales team.
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 225…227 °C
Temp. topnienia: 14…16 °C
Gęstość: 1,112
Temp. Zapłonu: 88 °C
Numer MDL: MFCD00007181
Numer CAS: 81-20-9
Jednostka: 1665
ADR: 6.1,II