Drukuj
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR942399-500MG OR942399-1G
APOSOR942399-500MGEA 3420 PLN
APOSOR942399-500MG APOSOR942399-1G
4-Cyclopropoxybenzoic acid 95%
4-Cyclopropoxybenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
Temp. topnienia: 153 - 155 °C
Numer MDL: MFCD17000469
Numer CAS: 62577-90-6