Drukuj
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 472 PLN
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₈H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 46…48 °C
Numer MDL: MFCD04039920
Numer CAS: 141281-38-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II